2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 163 EUR
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Formule: C₅H₃F₇O
Kookpunt: 47…49 °C
Dichtheid: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236084
CAS nummer: 1735-87-1
UN: 3265
ADR: 8,III