4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 29.4 EUR
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₆BrF₃N₂
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153731
CAS nummer: 230295-07-5