Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 600 EUR
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Formule: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
Kookpunt: 203…207 °C (0,25 mm Hg)
Smeltpunt: 14…16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798142
CAS nummer: 16059-16-8