4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 302 EUR
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄F₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631486
CAS nummer: 261944-97-2