4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 73.5 EUR
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Formule: C₈H₄F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039230
CAS nummer: 368-94-5