Bis(fluoromethyl)ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0341-5G PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA 388 EUR
APOSPC0341-5G APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether
Useful synthetic intermediate; call for data sheet.
Formule: C₂H₄F₂O
MW: 82.049 g/mol
Kookpunt: 34 °C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1.208 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274309
CAS nummer: 462-51-1
UN: 3271
ADR: 3 II