2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 134 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.145 g/mol
Kookpunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631543
CAS nummer: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III