3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0442-10G PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA 499 EUR
APOSPC0442-10G APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631497
CAS nummer: 261951-98-8