2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 70.1 EUR
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₅BF₆O₂
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038223
CAS nummer: 196083-18-8