4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 333 EUR
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.592 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631602
CAS nummer: 261952-11-8
UN: 3265
ADR: 8 II