1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0473-25G PC0473-5G
APOSPC0473-25GEA 554 EUR
APOSPC0473-25G APOSPC0473-5G
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane
Formule: C₈ClF₁₆I
Kookpunt: 74…78 °C (4 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320707
CAS nummer: 16486-98-9