4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylbenzotrifluoride, [4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC0478-5G PC0478-1G PC0478-250MG
APOSPC0478-5GEA 461 EUR
APOSPC0478-5G APOSPC0478-1G APOSPC0478-250MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631607
CAS nummer: 261952-15-2