2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0487-1G PC0487-25G PC0487-5G
APOSPC0487-1GEA 116 EUR
APOSPC0487-1G APOSPC0487-25G APOSPC0487-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Kookpunt: 81…83 °C (3 mm Hg)
Dichtheid: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366525
CAS nummer: 426-54-0