2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0534-1G PC0534-250MG
APOSPC0534-1GEA 876 EUR
APOSPC0534-1G APOSPC0534-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₂F₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631432
CAS nummer: 157337-84-3