1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC0547-5G
PC0547-250MG
APOSPC0547-5GEA
0
EUR
APOSPC0547-5G
APOSPC0547-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Formule:
C₅H₇BrF₄ MW: 223.007 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153716 CAS nummer: 151831-44-6 UN: 1993 ADR: 3 III |