(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0586-1G PC0586-250MG
APOSPC0586-1GEA 503 EUR
APOSPC0586-1G APOSPC0586-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093000
CAS nummer: 127852-29-3