(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: S-OTF-PEL, (S)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0587-1G PC0587-250MG PC0587-5G
APOSPC0587-1GEA 52.6 EUR
APOSPC0587-1G APOSPC0587-250MG APOSPC0587-5G
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093001
CAS nummer: 127852-27-1