(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 1320 EUR
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Kookpunt: 100…102 °C
Dichtheid: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684188
CAS nummer: 127852-24-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable