(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0589-250MG PC0589-1G
APOSPC0589-250MGEA 184 EUR
APOSPC0589-250MG APOSPC0589-1G
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₉F₃O
MW: 190.162 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093004
CAS nummer: 96789-80-9