(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine, (R)-α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 2-[(1R)-1-(Aminoethyl)]benzotrifluoride
PC0597-100MG PC0597-250MG
APOSPC0597-100MGEA 36.6 EUR
APOSPC0597-100MG APOSPC0597-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.178 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093002
CAS nummer: 127733-46-4