(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 2-[(1S)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 116 EUR
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.178 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093003
CAS nummer: 127733-39-5