(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 611 EUR
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Kookpunt: 69…71 °C (4,5 mm Hg)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093005
CAS nummer: 127852-30-6