(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 213 EUR
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.178 g/mol
Kookpunt: 76 °C (20 mm Hg)
Dichtheid: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093009
CAS nummer: 84499-73-0