(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 33.7 EUR
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092993
CAS nummer: 185545-90-8
UN: 2735
ADR: 8 III