3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0618-1G PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA 635 EUR
APOSPC0618-1G APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Formule: C₃H₃F₃O₃
Smeltpunt: 66…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093016
CAS nummer: 121250-04-2
UN: 3261
ADR: 8,III