2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 103 EUR
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Formule: C₅H₁₀F₂N₂
Kookpunt: 47 °C (37 mm Hg)
Dichtheid: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788478
CAS nummer: 220405-40-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II