3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 87.6 EUR
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formule: C₁₀H₅ClF₆O
Kookpunt: 103 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788501
CAS nummer: 174083-39-7
UN: 3265
ADR: 8,III