Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 478 EUR
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
Kookpunt: 120…122 °C (2,5 mm Hg)
Smeltpunt: 14…16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798141
CAS nummer: 429-18-5