2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0741-1G PC0741-250MG PC0741-5G
APOSPC0741-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0741-1G APOSPC0741-250MG APOSPC0741-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Br₂FO
MW: 281.905 g/mol
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094089
CAS nummer: 205683-34-7