1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 1250 EUR
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Formule: C₃H₄F₄O
Kookpunt: 38…39 °C (768 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07366529
CAS nummer: 50285-05-7
UN: 3271
ADR: 3,III