5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 201 EUR
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₈F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001331
CAS nummer: 217186-14-6