3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0793-250MG PC0793-100MG
APOSPC0793-250MGEA 111 EUR
APOSPC0793-250MG APOSPC0793-100MG
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formule: C₅H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798462
CAS nummer: 174744-18-4