2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0814-1G PC0814-5G
APOSPC0814-1GEA 36.6 EUR
APOSPC0814-1G APOSPC0814-5G
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Formule: C₁₂H₇FN₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01046749
CAS nummer: 1033-02-9