Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0817-1G PC0817-5G
APOSPC0817-1GEA 193 EUR
APOSPC0817-1G APOSPC0817-5G
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃O₂
Smeltpunt: 92…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00763903
CAS nummer: 99422-00-1