2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0826-1G PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA 70.1 EUR
APOSPC0826-1G APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Formule: C₁₅H₇F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00483321
CAS nummer: 15269-28-0