1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 85.2 EUR
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Formule: C₁₄H₁₂F₂
Kookpunt: 269 °C
Smeltpunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153123
CAS nummer: 458-76-4