2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0833-1G PC0833-5G PC0833-25G
APOSPC0833-1GEA 79.4 EUR
APOSPC0833-1G APOSPC0833-5G APOSPC0833-25G
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
Formule: C₃HBrF₆O
Kookpunt: 37…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368667
CAS nummer: 2356-55-0