4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzene
PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 22 EUR
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Kookpunt: 100…103 °C (22 mm Hg)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236592
CAS nummer: 93765-83-4