3-Fluoro-2-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-6-methoxyiodobenzene, 3-Fluoro-2-iodophenyl methyl ether, 1-Fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 40.9 EUR
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆FIO
Kookpunt: 240 °C (746 mm Hg)
Dichtheid: 1,859 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788539
CAS nummer: 7079-54-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III