Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 730 EUR
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Kookpunt: 174…176 °C (2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798140
CAS nummer: 58943-98-9