3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 110 EUR
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788542
CAS nummer: 500912-13-0