2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluoro-6-(pivaloylamino)benzoic acid, 5,6-Difluoro-N-pivaloylanthranilic acid
PC0928-1G PC0928-2.5G PC0928-250MG PC0928-100MG PC0928-5G
APOSPC0928-1GEA 0 EUR
APOSPC0928-1G APOSPC0928-2.5G APOSPC0928-250MG APOSPC0928-100MG APOSPC0928-5G
2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035654
CAS nummer: 874784-13-1