2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid hydrazide, 4-(2-Hydrazino-2-oxoethoxy)benzotrifluoride
PC0933-1G PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA 135 EUR
APOSPC0933-1G APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035657
CAS nummer: 860649-71-4