2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0937-1G PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA 84.7 EUR
APOSPC0937-1G APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662257
CAS nummer: 54-58-0