4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 162 EUR
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₇F₃O₂S
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00113429
CAS nummer: 208108-76-3