1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0970-1G PC0970-25G PC0970-5G
APOSPC0970-1GEA 132 EUR
APOSPC0970-1G APOSPC0970-25G APOSPC0970-5G
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene
Formule: C₅H₂F₆
MW: 176.06 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03792790
CAS nummer: 1005-73-8