1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 199 EUR
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Formule: C₄H₇F₃O
Kookpunt: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Dichtheid: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00462509
CAS nummer: 431-36-7
UN: 1987
ADR: 3,III