Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 629 EUR
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Formule: C₅F₁₀O
Kookpunt: 24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784237
CAS nummer: 756-12-7