4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0994-1G PC0994-5G
APOSPC0994-1GEA 213 EUR
APOSPC0994-1G APOSPC0994-5G
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₄F₃I
Kookpunt: 112 °C (623 mm Hg)
Dichtheid: 1,957 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784215
CAS nummer: 401-52-5