Perfluoroheptanoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10010-25G PC10010-5G
APOSPC10010-25GEA 0 EUR
APOSPC10010-25G APOSPC10010-5G
Perfluoroheptanoyl chloride
Perfluoroheptanoyl chloride
Formule: C₇ClF₁₃O
Kookpunt: 106…107 °C
Dichtheid: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00156013
CAS nummer: 52447-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III